Ammonium dihydrogénophosphate ≥98.0%, soluble pour HPLC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0777-08EA 381.62 EUR InStock
0777-08
Ammonium dihydrogénophosphate ≥98.0%, soluble pour HPLC, J.T.Baker®
Ammonium dihydrogénophosphate
For high performance liquid chromatography.
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.80 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98.0%
Assay (NH₄H₂PO₄) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.8 - 4.4
Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.02
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.500 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité