Ammonium sulfate 38% w/w aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
0791-09EA 0 EUR InStock
0791-09
Ammonium sulfate 38% w/w aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Densité: 1.77 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 37.0 - 39.0%
Assay ((NH₄)₂SO₄) (by formol method) 37.0 - 39.0 %
Color (APHA) ≤10
pH (As Is" basis)" 5.7 - 6.3
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Arsenic (As) ≤0.00002 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité