Ammonium sulfate, granules FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
0800-05EA 315.02 EUR InStock
0800-05
Ammonium sulfate, granules FCC, J.T.Baker®
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ATTEINDRE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical 99.0 - 100.5 %
FCC - Assay 99.0 - 100.5 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤3 mg/kg
FCC - Residue on Ignition ≤0.25 %
FCC - Selenium (Se) ≤0.003 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité