Tampon SSC, 20X, ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
0804-4LEA 258 EUR InStock
0804-4L
Tampon SSC, 20X, ultrapure
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
Le tampon SSC est un tampon d'hybridation pour les transferts Northern et Southern.
Information de livraison: Supplied as either 20X liquid concentrate or Ready-Pack™ that prepares 1 litre of 20X concentrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité