di-Ammonium-bismuth (III) citrate ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
0808-100GEA 0 EUR InStock
0808-100G
di-Ammonium-bismuth (III) citrate ≥99%, Qualité Réactif
Ammonium bismuth citrate
Formule: C₆H₁₁BiNO₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036420
Numéro CAS: 31886-41-6
EINECS: 250-856-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride Test Pass
Copper Test Pass
Lead <= 5 ppm
Nitrate Test Pass
Purity (as Bi, NH4+ & Citrate) >= 99%
Solubility (0.5%, Water) Pass
Sulfate Test Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité