Butyrate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
08089-100ML
08089-100MLEA 55.6 EUR InStock
08089-100ML
Butyrate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Butyrate Standards
Prepared with sodium butyrate and water; filtered through a 0,2 μm membrane filter and stabilised with sodium azide.
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité