Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
0810.1000EA 213.7 EUR InStock
0810.1000
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on Drying at 300°C max. 5 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité