Organic reference standard, Bisphenol BP, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
08138-100MG
08138-100MGEA 49.6 EUR InStock
08138-100MG
Organic reference standard, Bisphenol BP, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Bisphenol BP belongs to the class of bisphenols.
Bisphenol BP may be used as a reference standard in the determination of bisphenol BP in serum samples using high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=180e10034b4f8137ff6b0555becd830da8b17044&vid=180e10034b4f8137ff6b0555becd830da8b17044&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité