Xylène Cyanole FF, Ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0819-20GEA 175 EUR InStock
0819-20G
Xylène Cyanole FF, Ultrapure
Xylene Cyanole FF
Formule: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Point de fusion: 295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040657
Numéro CAS: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase none detected
Em (614 nm, Water) ≥30000
Lambda Max 612 – 616 nm
Loss on Drying ≤10%
RNase none
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité