Cetrimonium bromure ≥99%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0833-1KGEA 459 EUR InStock
0833-1KG
Cetrimonium bromure ≥99%, Haute Pureté
Cetrimonium bromure
A cationic positively-charged quaternary ammonium compounds. Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Point de fusion: 237…243 °C
Point d'éclair: 244 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011772
Numéro CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité