Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tert-Butyle methyle oxyde, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

08603-5ML-F
08603-5ML-FEA 102 EUR InStock
08603-5ML-F
Tert-Butyle methyle oxyde, Supelco®
Méthoxy-2-méthyl-2 propane


Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.6 °C
Densité: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b776dc0e045a4dda63c21880c426dc234dfb5f97&vid=ee9e6236a7a44759dea2c6de4de32eaa6ea5f849&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité