Ammoniaque 14%, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0889-15EA 0 EUR InStock
0889-15
Ammoniaque 14%, J.T.Baker®
Ammoniaque
Formule: NH₃
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (as NH₃) 11.2 - 16.8 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité