Dextrose solution 50% (p/p), Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
Management of Change (MOC) category = R
0890-09EA 0 EUR InStock
0890-09
Dextrose solution 50% (p/p), Réactif Biotech, J.T.Baker®
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Assay (w/w) 49 - 51 %
Osmolality, mOsm/kg 317 - 393
Endotoxin Concentration (EU/g) ≤1
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité