1-Bromobutane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Butyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
08953-5ML-F
08953-5ML-FEA 95.1 EUR InStock
08953-5ML-F
1-Bromobutane, Supelco®
1-Bromobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000260
Numéro CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
ONU: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51f67cd4dd2d6c1a4e428152f1f8285d8b918949&vid=5f7a45e20dca05e4fd3b23964ef0fdbf7c4cdd99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité