Gel de silice, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Fournisseur: Merck
08965-100G-F
08965-100G-FEA 820 EUR InStock
08965-100G-F
Gel de silice, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité