Acide L(+)-ascorbique 99,0-100,5, powder_crystalline USP, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
0936-07EA 255.83 EUR InStock
0936-07
Acide L(+)-ascorbique 99,0-100,5, powder_crystalline USP, FCC, J.T.Baker®
Acide L(+)-ascorbique
  • Food GMP manufactured product
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Point d'ébullition: 553
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets F.C.C. Requirements 99.0 - 100.5%
Food GMP Manufactured Product Passes Test
GMP Manufactured Product Passes Test
Meets U.S.P Requirements 20.5 - 21.5°
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.1%
Bulk Food Chemical 99.0 - 100.5%
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Assay (C₆H₈O₆) 99.0 - 100.5 %
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Specific Rotation [Å]²⁵ ^D (+) 20.5 - 21.5 Degree
USP - Residue on Ignition ≤0.1 %
FCC - Assay (C₆H₈O₆) 99.0 - 100.5 %
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Specific Rotation [Å]²⁵ ^D (+) 20.5 - 21.5 Degree
FCC - Residue on Ignition ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Mesh - Thru U.S. No. 20 Sieve ≥100 %
Mesh - Thru U.S. No. 100 Sieve ≤70 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤20 %
Residual Solvents - Only Class 2 Solvents (Methanol) and Class 3
Solvents are likely to be present. Residual Class 2 Solvents are below
Option 1 and the residual concentration of all Class 3 Solvents is
<0.5%.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..