Alcool isoamylique ≥99%, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
0944-1LEA 180 EUR InStock
0944-1L
Alcool isoamylique ≥99%, Qualité ultra pure
Alcool isoamylique
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Color (APHA) <20
Moisture (KF) ≤1%
Purity ≥99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité