Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

09717-250G
09717-250GEA 29.7 EUR InStock
09717-250G
Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Ammonium dihydrogénophosphate


Formule: NH₄H₂PO₄
Point d'ébullition: 197 °C (dec.)
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.803 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 3.8 - 4.4
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 100 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité