VWR®, Hybridisation buffers with 50% formamide
Fournisseur: VWR Chemicals
0973-50MLEA 257 EUR InStock
0973-50ML
VWR®, Hybridisation buffers with 50% formamide
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, dot blot, colony and in situ hybridisation.
Attention: Store frozen.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité