di-Ammonium hydrogénocitrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
09831-500G
09831-500GEA 90.4 EUR InStock
09831-500G
di-Ammonium hydrogénocitrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
di-Ammonium hydrogen citrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densité: 1.480 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Residue on ignition Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Oxalate (C₂O₄) Max. 500 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité