Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ammoniaque 25% (base NH₃) dans l'eau, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water

09861-1L
09861-1LEA 125 EUR InStock
09861-1L
Ammoniaque 25% (base NH₃) dans l'eau, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Ammoniaque
Packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle


Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 37.7 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.90 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 23.0 - 27.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0018 %
Density (D 20/4) 0.890 - 0.915
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.05 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.05 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 2 ppm
Sulfide (S) Max. 0.2 ppm
Carbonate (as CO₂) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..