Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cellulose, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

09906-1KG
09906-1KGEA 197 EUR InStock
09906-1KG
Cellulose, Supelco®
Cellulose


Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd1258e36db9d94c919ce9e3f497e4595366ed0&vid=eac5327265ba80b83239bc0c4128808dec9bdc69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité