1,1,2,2-Tétrabromoéthane, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00034.1000
1.00034.1000EA 242 EUR InStock
1.00034.1000
1,1,2,2-Tétrabromoéthane, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tétrabromoéthane
Formule: Br₂HCCHBr₂
MW: 345,65 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 2.9656 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000133
Numéro CAS: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
ONU: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.68 g/l (25 °C)
Melting Point -1 °C
Molar Mass 345.65 g/mol
Boiling Point 119 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.03 - 0.13 hPa (20 °C)
Density 2.96 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 335 °C
Synonyms TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide
Hill Formula C2H2Br4
Chemical Formula Br2CHCHBr2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité