Gélose de propionate TOS (base)
Fournisseur: Merck
1.00043.0500
1.00043.0500EA 429 EUR InStock
1.00043.0500
Gélose de propionate TOS (base)
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
En association avec le supplément sélectif lithium-mupirocine (MUP), la gélose de propionate TOS permet de détecter directement les bifidobactéries viables dans les cultures starter ainsi que dans différents produits laitiers tels que le lait fermenté et non fermenté, le lait en poudre et la nourriture pour bébés. La croissance d'autres bactéries lactiques est très bien inhibée, de sorte qu'une confirmation de présence éventuelle de bifidobactéries n'est pas nécessaire dans la plupart des cas.
  • La détection est effectuée à l'aide de la méthode de comptage sur plaque avec incubation anaérobie à 37 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité