di-Bore trioxyde pour l'analyse de silicates, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00163.1000
1.00163.1000EA 509 EUR InStock
1.00163.1000
di-Bore trioxyde pour l'analyse de silicates, Supelco®
Trioxyde de dibore
Formule: B₂O₃
Point d'ébullition: 1860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 450 °C
Densité: 1.81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011315
Numéro CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
ATTEINDRE: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 36 g/l (25 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 69.61 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Boiling Point 1860 °C
Density 2.46 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité