Oxidase, Bactident®, Millipore®
Fournisseur: Merck
1.00181.0002
1.00181.0002EA 39.5 EUR InStock
1.00181.0002
Oxidase, Bactident®, Millipore®
Enzymes
Oxidase used for the detection of cytochrome oxidase in microorganisms.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité