Acide caprylique Ph. Eur., SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.00193.2500
1.00193.2500EA 646 EUR InStock
1.00193.2500
Acide caprylique Ph. Eur., SAFC®
Acide caprylique
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 239.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 0.9066 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004429
Numéro CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité