Méthyle benzoate
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Methyl benzoate
1.00223.6190
1.00223.6190EA 0 EUR InStock
1.00223.6190
Méthyle benzoate
Méthyle benzoate
Formule: C₆H₅COOCH₃
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 199.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.0888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008421
Numéro CAS: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité