Solution de référence colorimétrique, CertiPUR®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.00246.0250
1.00246.0250EA 240 EUR InStock
1.00246.0250
Solution de référence colorimétrique, CertiPUR®, Supelco®
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
La solution de référence colorimétrique peut s'utiliser dans les comparaisons visuelles ou comme une partie de calibrage de colorimètres et de spectrophotomètres pour la comparaison des couleurs. La solution peut s'utiliser dans la préparation de solutions de référence avec différentes valeurs Hazen.
  • Traçabilité aux standards NIST SRM930e. Durée de conservation des flacons avant ouverture: 18 mois minimum
Conformité aux normes DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271-1, APHA 2120 B & C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité