Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide formique, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.00253.1000
1.00253.1000EA 62.6 EUR InStock
1.00253.1000
Acide formique, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Acide formique


Formule: HCO₂H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -9 °C
Boiling Point 107 °C
Flash Point 71 °C
Explosion Limit 10 - 45.5 %(V)
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Ignition Point 485 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité