Solutions de référence colorimétrique prêtes à l'emploi, conformément à la norme Ph.Eur Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.00265.0001 1.00266.0001 1.00267.0001 1.00268.0001 1.00269.0001
1.00265.0001EA 624 EUR InStock
1.00265.0001 1.00266.0001 1.00267.0001 1.00268.0001 1.00269.0001
Solutions de référence colorimétrique prêtes à l'emploi, conformément à la norme Ph.Eur Certipur®, Supelco®
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopoeia.
  • Stable solutions with a minimum shelf life of 3 years
  • Ready to use solutions
  • Certificate of Analysis included
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité