Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentaoxyde de diiode pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.00358.0100
1.00358.0100EA 338 EUR InStock
1.00358.0100
Pentaoxyde de diiode pour analyses, Supelco®
Pentaoxyde de diiode


Formule: I₂O₅
MW: 333,81 g/mol
Densité: 4.79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011356
Numéro CAS: 12029-98-0
EINECS: 234-740-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 333.81 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 4.98 g/cm3 (20 °C)
pH 1.1 (100 g/l, H2O, 25 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité