Acide DL-malique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E296, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.00383.9025
1.00383.9025EA 0 EUR InStock
1.00383.9025
Acide DL-malique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E296, SAFC®
Acide DL-malique
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 6915-15-7
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité