N,N-Diméthylacétamide, SupraSolv® en phase gazeuse Headspace, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00399.1000
1.00399.1000EA 254 EUR InStock
1.00399.1000
N,N-Diméthylacétamide, SupraSolv® en phase gazeuse Headspace, Supelco®
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Point d'ébullition: 166,1
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ONU: 2810
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité