Acide molybdique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.00400.1000
1.00400.1000EA 528 EUR InStock
1.00400.1000
Acide molybdique, Supelco®
Acide molybdique
Formule: H₂MoO₄
MW: 161.95 g/mol
Point d'ébullition: ∼300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300
Densité: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036287
Numéro CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 161.95 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité