Listeria agar sélectif Chromocult®
Fournisseur: Merck
1.00427.0500
1.00427.0500EA 372 EUR InStock
1.00427.0500
Listeria agar sélectif Chromocult®
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Ce milieu de culture correspond au milieu ALOA (Agar Listeria selon Ottaviani et Agosti), un milieu sélectif pour l'isolement de Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires (méthode homologuée AFNOR). Il permet la détection et le dénombrement de Listeria monocytogenes et des Listeria spp. dans les denrées alimentaires et les échantillons d'autres origines. La base riche de l'agar sélectif Chromocult® Listeria permet une très bonne croissance. L'ajout d'inhibiteurs empêche la croissance de la plupart des bactéries, levures et champignons. En revanche, Listeria se développe sans problème sous forme de colonies bleu-vert, le L. formant un halo opaque.
  • Évaluation aisée et sûre
  • Milieu de culture de référence ISO 11290, homologué AFNOR
  • Recommandé par la FDA/BAM
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité