Acide nitrique fumant 100%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00455.1000
1.00455.1000EA 740 EUR InStock
1.00455.1000
Acide nitrique fumant 100%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2032
ADR: 8 (5.1, 6.1),I
ATTEINDRE: 01-2119487297-23
Merck Index: 13,06610
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 98.5 %
Identity passes test
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤ 10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 300 ppm
Ag (Silver) ≤ 0.02 ppm
Al (Aluminium) ≤ 0.20 ppm
As (Arsenic) ≤ 0.01 ppm
Ba (Barium) ≤ 0.02 ppm
Be (Beryllium) ≤ 0.02 ppm
Bi (Bismuth) ≤ 0.10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 0.15 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.02 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.02 ppm
Cr (Chromium) ≤ 0.20 ppm
Cu (Copper) ≤ 0.02 ppm
Fe (Iron) ≤ 2.0 ppm
Ge (Germanium) ≤ 0.05 ppm
K (Potassium) ≤ 0.10 ppm
Li (Lithium) ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese) ≤ 0.02 ppm
Mo (Molybdenum) ≤ 0.02 ppm
Na (Sodium) ≤ 0.50 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.10 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.02 ppm
Sr (Strontium) ≤ 0.02 ppm
Ti (Titanium) ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium) ≤ 0.05 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.02 ppm
Zn (Zinc) ≤ 0.05 ppm
Zr (Zirconium) ≤ 0.10 ppm
Residue on ignition (as SO₄) ≤ 50 ppm
According to the chemical properties of Nitric acid 100 % the influence of light can cause formation of nitrogen oxides.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité