Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide periodique 0,5% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

1.00482.1000
1.00482.1000EA 68.4 EUR InStock
1.00482.1000
Acide periodique 0,5% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Acide periodique
For the PAS reaction used to detect aldehyde and mucosubstances in microscopy

Periodic acid for the periodic acid Schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glycoproteins, glyco-, phospholipids, basal membranes and collagen. The material is treated with periodic acid Periodic acid creating aldehyde groups which react with Schiff's reagent and give a bright red color reaction, thus the nuclei appear blue.

It is an IVD / CE registered & certified product that can be applied in clinical diagnostics due to its excellent quality.


Formule: H₅IO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
ONU: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nuclei Blue
polysaccharides purple
glycogen purple
neutral mucopolysaccharides purple
mucoproteins purple
glycoproteins purple
glycolipids purple
phospholipids purple
Basement membrane purple
Collagen purple

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité