D(-)-Mannitol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, E421, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.00494.9025
1.00494.9025EA 0 EUR InStock
1.00494.9025
D(-)-Mannitol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, E421, SAFC®
D(-)-Mannitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 290…295 °C (4 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC, calc. on dried substance) 98.0 - 101.0 %
Identity (NIR) passes test
Appearance of solution (10 %; water) passes test
pH-value (10 %; water) 4.5 - 7.5
Melting point 165 - 169
Conductivity (25°C) (20 %; water) ≤ 20
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Ni (Nickel) (#) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.5 ppm
Related substances (HPLC) (Sorbitol (Impurity A)) ≤ 2.0 %
Related substances (HPLC) (Sum of Maltitol and Isomalt (Impurities B and C)) ≤ 2.0
Related substances (HPLC) (Major unspecified impurity) ≤ 0.10 %
Related substances (HPLC) (Sum of all impurities) ≤ 2.0 %
Reducing sugars (as glucose) ≤ 0.05
Reducing sugars after hydrolysis/total sugar (as glucose) ≤ 1
Sulfated ash ≤ 0.1
Water ≤ 0.5 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 0.30 %
Particle size (> 212 µm) ≤ 20 %
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufacturing process
Microbiological test passes test
Colony count (aerobic bacteria (TAMC)) ≤ 10³
Colony count (Yeasts and moulds (TYMC)) ≤ 10²
Salmonella spp. in 10g Substance not detectable
E.coli in 1g Substance not detectable
Staphylococcus aureus in 1g Substance not detectable
Pseudomonas aeruginosa in 1g Substance not detectable
Candida albicans In 1g Substance not detectable
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité