Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formaldéhyde 4% pour histologie, tamponné pH 6.9, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ400

1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
1.00496.5000EA 98.5 EUR InStock
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
Formaldéhyde 4% pour histologie, tamponné pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Formaldéhyde
(= 10% Formaline solution)


Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.1 (H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité