Granular dessicant, Sicapent® with indicator, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.00543.0500
1.00543.0500EA 102 EUR InStock
1.00543.0500
Granular dessicant, Sicapent® with indicator, Supelco®
Dessiccateurs Dessicants
Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
  • Ease of use
  • Fast water adsorption due to large surface area
  • Colour indicator - colourless to green to blue
  • Remains in particle form after 100% water uptake
Appliations include drying liquids, filling drying tubes, particularly for fast flowing gases in drying tubes.
Bulk density: ~300 g/L
Collapse All
Désignation Granulométrie Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
SICAPENT® with indicator 0,1 - 1,6 mm 500 mL 1.00543.0500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité