Acide nitrique 10 mol/l (10 N), Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00630.1000
1.00630.1000EA 103 EUR InStock
1.00630.1000
Acide nitrique 10 mol/l (10 N), Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1.38 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HNO₃) 48.0 - 50.0 %
Melting Point -28 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité