Acide salicylique, en poudre fine, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.00635.9019
1.00635.9019EA 1540 EUR InStock
1.00635.9019
Acide salicylique, en poudre fine, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…159 °C
Densité: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité