Tungstosilicic acid hydrate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00659.0100
1.00659.0100EA 213 EUR InStock
1.00659.0100
Tungstosilicic acid hydrate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Tungstosilicic acid Hydrate
Formule: H₄Si(W₃O₁₀)₄.xH₂O
Numéro MDL: MFCD00036271
Numéro CAS: 12027-43-9
EINECS: 234-719-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 2878.17 g/mol
Bulk Density 200 - 500 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité