Parteck® Magnésium stéarate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC qualité végétale, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.00663.9020 1.00663.0250
1.00663.9020EA 2980 EUR InStock
1.00663.9020 1.00663.0250
Parteck® Magnésium stéarate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC qualité végétale, SAFC®
Magnésium stéarate
Formule: C₃₆H₇₀MgO₄
Numéro MDL: MFCD00036391
Numéro CAS: 557-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Mg; calculated on dried substance) 4.0 - 5.0 %
Identity passes test
Palmitic- stearic acid components of fatty acids ≥ 95 %
Stearic acid component of fatty acids 60 - 70 %
Acidity or alkalinity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.10 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0020 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.0001 %
Ni (Nickel) ≤ 0.00050 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Residual solvents (Ph.Eur./USP/ICH) excluded by the production process
Acid value 195 - 210
Loss on Drying (105°C) ≤ 4.0 %
Particle Size (d10) ≥ 1 µm
Particle Size (d50) about 5
Particle Size (d90) ≤ 20 µm
Specific surface area (BET) 5 - 12 m²/g
Microbiological purity (Total aerobic microbial count (TAMC)) ≤ 1E+03 CFU/g
Microbiological purity (Total yeast and mould count (TYMC)) ≤ 1E+02 CFU/g
Bile tolerant Gram negative Bacteria (absent in 1 g) passes test
Escherichia coli (absent in 1 g) passes test
Pseudomonas aeruginosa (absent in 1 g) passes test
Staphylococcus aureus (absent in 1 g) passes test
Candida albicans (absent in 1 g) passes test
Salmonella ssp (absent in 10 g) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité