Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Parteck® LUB CST (Calcium stearate), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC qualité végétale, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Stearic acid calcium salt

1.00664.9020
1.00664.9020EA 1790 EUR InStock
1.00664.9020
Parteck® LUB CST (Calcium stearate), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC qualité végétale, SAFC®
Calcium stéarate


Formule: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607,03 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Densité: 1.065 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036390
Numéro CAS: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité