Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide L(+)-tartrique, en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.00803.9029
1.00803.9029EA 0 EUR InStock
1.00803.9029
Acide L(+)-tartrique, en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
Acide L(+)-tartrique


Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
ATTEINDRE: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité