Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Toluène 99,8, SupraSolv® GC_MS

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

MQ100

1.00849.2500 1.00849.1000
1.00849.2500EA 140 EUR InStock
1.00849.2500 1.00849.1000
Toluène 99,8, SupraSolv® GC_MS
Toluène


Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.03%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..