Ether de pétrole, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00910.6025
1.00910.6025EA 0 EUR InStock
1.00910.6025
Ether de pétrole, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 50…70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0.654…0.67 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité