Isobutanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00984.2500
1.00984.2500EA 205 EUR InStock
1.00984.2500
Isobutanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Point d'ébullition: 107.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
ONU: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 85 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 106 - 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1.5 - 12 %(V)
Density 0.802 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (80 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C
Evaporation number 24
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité